1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC7438UY-50GEA
31.5
CHF
APOSPC7438UY-50G
APOSPC7438UY-500G
APOSPC7438UY-100G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₄BrF₃O Peso molecolare: 241,01 g/mol Punto di ebollizione: 158…160 °C Densità: 1,632 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040942 CAS Number: 64115-88-4 UN: 1993 ADR: 3,III |