Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC7436-1GEA 15.8 CHF
APOSPC7436-1G
4-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Punto di fusione: 155…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041384
CAS Number: 456-71-3
Mehr About VWR