Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC7285K-25GEA 338 CHF
APOSPC7285K-25G APOSPC7285K-5G APOSPC7285K-1G
3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 97%
3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂ClF₃O
Peso molecolare: 194,54 g/mol
Punto di ebollizione: 173…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083526
CAS Number: 177787-26-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Mehr About VWR