2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSPC7285-5GEA
33.2
CHF
APOSPC7285-5G
APOSPC7285-25G
APOSPC7285-100G
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₂ClF₃O Peso molecolare: 194,54 g/mol Punto di ebollizione: 143…144 °C/130mmHg Densità: 1,522 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075078 CAS Number: 157373-08-5 UN: 3265 ADR: 8,II |