Stampa…
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC7265G-25GEA 136 CHF
APOSPC7265G-25G APOSPC7265G-100G APOSPC7265G-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₃O
Peso molecolare: 160,1 g/mol
Punto di ebollizione: 159 °C
Densità: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061195
CAS Number: 104451-70-9
Mehr About VWR