Trifluoroacetamide 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC7150-500GEA
73.3
CHF
APOSPC7150-500G
APOSPC7150-100G
APOSPC7150-1KG
Trifluoroacetamide 98+%
Trifluoroacetamide
Formula:
C₂H₂F₃NO Peso molecolare: 113,04 g/mol Punto di ebollizione: 162…164 °C Punto di fusione: 65…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008008 CAS Number: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |