Stampa…
Titanium(IV) fluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC6980-1GEA 17.6 CHF
APOSPC6980-1G
Titanium(IV) fluoride 99%
Titanium(IV) fluoride
Formula: F₄Ti
Peso molecolare: 123,87 g/mol
Punto di fusione: 248 °C (subl.)
Densità: 2,798 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042545
CAS Number: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Mehr About VWR