Stampa…
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 98%
Attenzione
APOSPC5706-25GEA 33.2 CHF
APOSPC5706-25G APOSPC5706-500G APOSPC5706-100G
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 98%
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Suitable reagent for the derivatisation of carboxylic acids for ECD and GCMS analysis.
Formula: C₃H₃F₅O
Peso molecolare: 150,05 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/748mmHg
Densità: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004673
CAS Number: 422-05-9
EINECS: 207-012-7
Mehr About VWR