3,4-Difluorobenzylamine 94%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSPC56852-100GEA
69.8
CHF
APOSPC56852-100G
APOSPC56852-25G
3,4-Difluorobenzylamine 94%
3,4-Difluorobenzylamine
Formula:
C₇H₇F₂N Peso molecolare: 143,14 g/mol Densità: 1,21 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010145 CAS Number: 72235-53-1 UN: 2735 ADR: 8,III |