Stampa…
2-Chloro-6-fluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC5447-5GEA 16.6 CHF
APOSPC5447-5G
2-Chloro-6-fluorocinnamic acid 98%
2-Chloro-6-fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆ClFO₂
Punto di fusione: 164…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051582
CAS Number: 392-22-3
Mehr About VWR