Pentafluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC50171-250GEA
315
CHF
APOSPC50171-250G
APOSPC50171-100G
APOSPC50171-25G
Pentafluorobenzoyl chloride 97%
Pentafluorobenzoyl chloride
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Formula:
C₇ClF₅O Peso molecolare: 230,52 g/mol Punto di ebollizione: 158…159 °C Densità: 1,601 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000657 CAS Number: 2251-50-5 UN: 3265 ADR: 8,III |