3-Fluorophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSPC4165-5GEA
24.5
CHF
APOSPC4165-5G
APOSPC4165-25G
3-Fluorophenyl isocyanate 97%
3-Fluorophenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₇H₄FNO Peso molecolare: 137,11 g/mol Punto di ebollizione: 56…58 °C/14mmHg Densità: 1,201 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 41 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002015 CAS Number: 404-71-7 EINECS: 206-966-1 UN: 3080 ADR: 6.1+3,II |