2-Fluoro-4-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC2918-100GEA
592
CHF
APOSPC2918-100G
APOSPC2918-25G
APOSPC2918-5G
2-Fluoro-4-iodopyridine
2-Fluoro-4-iodopyridine
Formula:
C₅H₃FIN Peso molecolare: 222,99 g/mol Punto di fusione: 57…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03092926 CAS Number: 22282-70-8 |