Stampa…
3,5-Difluorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC2746-25GEA 45.4 CHF
APOSPC2746-25G
3,5-Difluorobenzyl bromide 98%
3,5-Difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,02 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C/5mmHg
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010304
CAS Number: 141776-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Mehr About VWR