3,4-Difluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSPC2727-25GEA
26.2
CHF
APOSPC2727-25G
APOSPC2727-10G
APOSPC2727-100G
3,4-Difluorobenzoyl chloride 98%
3,4-Difluorobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₃ClF₂O Peso molecolare: 176,55 g/mol Punto di ebollizione: 185…186 °C Densità: 1,402 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009930 CAS Number: 76903-88-3 EINECS: 278-570-7 UN: 3265 ADR: 8,II |