Stampa…

2,3-Difluorobenzoyl chloride 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

APOSPC2722-25GEA 165 CHF
APOSPC2722-25G
2,3-Difluorobenzoyl chloride 97%
2,3-Difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₂O
Peso molecolare: 176,55 g/mol
Punto di ebollizione: 189…190 °C
Densità: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042499
CAS Number: 18355-73-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR