Stampa…
2,3-Difluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC2615M-1GEA 31.5 CHF
APOSPC2615M-1G
2,3-Difluorobenzamide 97%
2,3-Difluorobenzamide
Formula: C₇H₅F₂NO
Peso molecolare: 157,12 g/mol
Punto di fusione: 114…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061137
CAS Number: 18355-75-4
Mehr About VWR