3-Chloro-2-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSPC1914-5GEA
17.6
CHF
APOSPC1914-5G
APOSPC1914-25G
APOSPC1914-1G
3-Chloro-2-fluoropyridine
3-Chloro-2-fluoropyridine
Formula:
C₅H₃ClFN Punto di ebollizione: 162 °C Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 52 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114144 CAS Number: 1480-64-4 UN: 2924 ADR: 3+8,III |