4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC1864R-25GEA
144
CHF
APOSPC1864R-25G
APOSPC1864R-1G
APOSPC1864R-5G
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid
Formula:
C₉H₆ClFO₂ Peso molecolare: 200,6 g/mol Punto di fusione: 215…218 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143287 CAS Number: 202982-65-8 |