Stampa…
2-Bromo-3-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC1362-25GEA 87.2 CHF
APOSPC1362-25G APOSPC1362-100G APOSPC1362-5G
2-Bromo-3-fluorotoluene 98%
2-Bromo-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₆BrF
Peso molecolare: 189,03 g/mol
Punto di ebollizione: 187 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458010
CAS Number: 59907-13-0
Mehr About VWR