Stampa…
2-Fluoro-5-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC1240-5GEA 42.2 CHF
APOSPC1240-5G APOSPC1240-25G APOSPC1240-100G
2-Fluoro-5-hydroxypyridine 98%
2-Fluoro-5-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄FNO
Peso molecolare: 113,09 g/mol
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075040
CAS Number: 55758-32-2
Mehr About VWR