Stampa…
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC063-1GEA 17.6 CHF
APOSPC063-1G APOSPC063-5G APOSPC063-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C/5mmHg
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069417
CAS Number: 2106-49-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR