5-Bromo-2-fluoro-m-xylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC0327-5GEA
26.2
CHF
APOSPC0327-5G
APOSPC0327-1G
APOSPC0327-25G
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene 99%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Formula:
C₈H₈BrF Peso molecolare: 203,05 g/mol Punto di ebollizione: 95 °C/22mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320701 CAS Number: 99725-44-7 |