Stampa…
α-Chloro-2,4-difluorotoulene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC0049-1GEA 17.6 CHF
APOSPC0049-1G
α-Chloro-2,4-difluorotoulene 97%
α-Chloro-2,4-difluorotoulene
Formula: C₇H₅ClF₂
Peso molecolare: 162,57 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C/9,75mmHg
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090988
CAS Number: 452-07-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Mehr About VWR