Stampa…
4-Fenilfenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-IdrossibifenileBifenil-4-olo
APOSOR954761-500GEA 189 CHF
APOSOR954761-500G APOSOR954761-100G
4-Fenilfenolo 98%
4-Fenilfenolo
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002347
CAS Number: 92-69-3
Mehr About VWR