2-Nitroimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR9460-1GEA
28
CHF
APOSOR9460-1G
APOSOR9460-5G
2-Nitroimidazole 97%
2-Nitroimidazole
Formula:
C₃H₃N₃O₂ Peso molecolare: 113,08 g/mol Punto di fusione: 287 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005185 CAS Number: 527-73-1 EINECS: 208-425-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |