4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR9386-1KGEA
342
CHF
APOSOR9386-1KG
APOSOR9386-500G
APOSOR9386-100G
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Formula:
C₈H₁₀BrN Peso molecolare: 200,08 g/mol Punto di ebollizione: 120 °C/0,2mmHg Punto di fusione: 48…51 °C Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007826 CAS Number: 24596-19-8 EINECS: 246-337-9 |