Stampa…
2-Etilbutanolo 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR937281-100GEA 158 CHF
APOSOR937281-100G APOSOR937281-500G
2-Etilbutanolo 95%
2-Etilbutanolo
Formula: C₆H₁₄O
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C/760mmHg
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004744
CAS Number: 97-95-0
Mehr About VWR