Stampa…
3,3,5-Trimethylcaproic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR936533-1KGEA 542 CHF
APOSOR936533-1KG APOSOR936533-500G APOSOR936533-100G
3,3,5-Trimethylcaproic acid 98%
3,3,5-Trimethylcaproic acid
Formula: C₉H₁₈O₂
Peso molecolare: 158,24 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C/10mmHg
Punto di fusione: –70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020507
CAS Number: 3302-10-1
Mehr About VWR