Propionato di etile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Etile propionato
APOSOR923289-1KGEA
542
CHF
APOSOR923289-1KG
APOSOR923289-100G
APOSOR923289-500G
Propionato di etile 95%
Propionato di etile
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009308 CAS Number: 105-37-3 |