Stampa…

5-Methylisophthalonitrile 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

APOSOR9102-1GEA 155 CHF
APOSOR9102-1G
5-Methylisophthalonitrile 98%
5-Methylisophthalonitrile
Formula: C₉H₆N₂
Peso molecolare: 142,16 g/mol
Punto di fusione: 162…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052016
CAS Number: 39718-07-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR