3-Methoxy-2-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR9037-100GEA
69.8
CHF
APOSOR9037-100G
APOSOR9037-25G
3-Methoxy-2-nitropyridine 98%
3-Methoxy-2-nitropyridine
Formula:
C₆H₆N₂O₃ Peso molecolare: 154,13 g/mol Punto di fusione: 73…76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00222276 CAS Number: 20265-37-6 |