Stampa…
4-Aminofenolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR8828-100GEA 82.7 CHF
APOSOR8828-100G
4-Aminofenolo
4-Aminofenolo
Formula: H₂NC₆H₄OH
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C
Punto di fusione: 185…190 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007869
CAS Number: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR