Stampa…
5-Nitroindoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR8333-10GEA 50.7 CHF
APOSOR8333-10G APOSOR8333-1G APOSOR8333-5G
5-Nitroindoline
5-Nitroindoline
Formula: C₈H₈N₂O₂
Peso molecolare: 164,16 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005709
CAS Number: 32692-19-6
Mehr About VWR