4-Aminopyrimidine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR8287-25GEA
219
CHF
APOSOR8287-25G
APOSOR8287-1G
APOSOR8287-5G
4-Aminopyrimidine 97+%
4-Aminopyrimidine
Formula:
C₄H₅N₃ Peso molecolare: 95,1 g/mol Punto di fusione: 147…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006112 CAS Number: 591-54-8 |