2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR8271-5GEA
40.1
CHF
APOSOR8271-5G
APOSOR8271-100G
APOSOR8271-25G
2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
2',3'-Dichloroacetophenone
Formula:
C₈H₆Cl₂O Peso molecolare: 189,04 g/mol Punto di ebollizione: 106…108 °C/2,0mmHg Densità: 1,293 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052988 CAS Number: 56041-57-7 EINECS: 259-954-3 |