Stampa…
2,4-Dimethylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR7209-1GEA 17.6 CHF
APOSOR7209-1G
2,4-Dimethylphenylboronic acid
2,4-Dimethylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₂
Peso molecolare: 149,98 g/mol
Punto di fusione: 192…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683101
CAS Number: 55499-44-0
Mehr About VWR