3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR6933-5GEA
41.9
CHF
APOSOR6933-5G
APOSOR6933-25G
APOSOR6933-1G
3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Formula:
C₆H₁₃NO Peso molecolare: 115,18 g/mol Punto di ebollizione: 76…78 °C/11mmHg Densità: 0,999 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006495 CAS Number: 3554-74-3 EINECS: 222-609-2 |