4-Iodobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSOR6727-250GEA
254
CHF
APOSOR6727-250G
APOSOR6727-25G
APOSOR6727-100G
4-Iodobenzoyl chloride 97%
4-Iodobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₄ClIO Peso molecolare: 266,47 g/mol Punto di ebollizione: 120…121 °C/1mmHg Punto di fusione: 61…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001058 CAS Number: 1711-02-0 EINECS: 216-974-7 UN: 3261 ADR: 8,II |