Stampa…
2,3-Dimethoxypyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR6412-10GEA 109 CHF
APOSOR6412-10G
2,3-Dimethoxypyridine 96%
2,3-Dimethoxypyridine
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095043
CAS Number: 52605-97-7
Mehr About VWR