Stampa…
Idrossilammina cloridrato 99%
Pericolo
Synonyms: Cloruro di idrossilammonioIdrossilammina HCl
APOSOR62004-5KGEA 339 CHF
APOSOR62004-5KG APOSOR62004-1KG
Idrossilammina cloridrato 99%
Idrossilammina cloridrato
Formula: NH₂OH·HCl
Peso molecolare: 69,49 g/mol
Punto di fusione: 155…157 °C (dec.)
Densità: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051089
CAS Number: 5470-11-1
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III
Mehr About VWR