2-Chloro-4-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR60066-1GEA
17.6
CHF
APOSOR60066-1G
APOSOR60066-5G
APOSOR60066-25G
2-Chloro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-4-hydroxypyridine
Formula:
C₅H₄ClNO Peso molecolare: 129,55 g/mol Punto di fusione: 169…172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01646108 CAS Number: 17368-12-6 EINECS: 241-399-3 |