(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR59959-25GEA
172
CHF
APOSOR59959-25G
APOSOR59959-100G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Peso molecolare: 205,04 g/mol Punto di fusione: 130…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861393 CAS Number: 10236-60-9 |