(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR5990-100GEA
211
CHF
APOSOR5990-100G
APOSOR5990-25G
APOSOR5990-5G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH Peso molecolare: 226,23 g/mol Punto di fusione: 117…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004336 CAS Number: 951-82-6 EINECS: 213-456-2 |