(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR5989-25GEA
61.2
CHF
APOSOR5989-25G
APOSOR5989-500G
APOSOR5989-100G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Peso molecolare: 196,2 g/mol Punto di fusione: 97…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004335 CAS Number: 93-40-3 |