Stampa…
2,6-Dichlorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSOR59807-10GEA 193 CHF
APOSOR59807-10G APOSOR59807-25G
2,6-Dichlorobenzylamine
2,6-Dichlorobenzylamine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Peso molecolare: 176,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047928
CAS Number: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Mehr About VWR