3-Bromo-5-nitrobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR5735-5GEA
22.7
CHF
APOSOR5735-5G
APOSOR5735-25G
APOSOR5735-1G
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formula:
C₇H₄BrNO₄ Peso molecolare: 246,02 g/mol Punto di fusione: 159…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00100098 CAS Number: 6307-83-1 |