Stampa…
Dimetile adipato
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR55226-1KGEA 82 CHF
APOSOR55226-1KG
Dimetile adipato
Dimetile adipato
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C/14mmHg
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008469
CAS Number: 627-93-0
Mehr About VWR