Stampa…

3'-Methylacetophenone

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

APOSOR55086-25GEA 96 CHF
APOSOR55086-25G
3'-Methylacetophenone
3'-Methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 218…220 °C
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008742
CAS Number: 585-74-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR