Stampa…
2-Methoxybenzylamine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSOR5027-1GEA 17.6 CHF
APOSOR5027-1G
2-Methoxybenzylamine 98+%
2-Methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 228…229 °C
Densità: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008110
CAS Number: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Mehr About VWR